Documenti fondamentali
S-065
Supelco
AB-FUBINACA solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H21FN4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
368.40
Numero CE:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
(Snap-N-Spike®)
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
Concentrazione
100 μg/mL in methanol
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
forensics and toxicology
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C20H21FN4O2/c1-12(2)17(19(22)26)23-20(27)18-15-5-3-4-6-16(15)25(24-18)11-13-7-9-14(21)10-8-13/h3-10,12,17H,11H2,1-2H3,(H2,22,26)(H,23,27)/t17-/m0/s1
AKOOIMKXADOPDA-KRWDZBQOSA-N
Descrizione generale
AB-FUBINACA is a potent cannabinoid receptor agonist sold as a synthetic cannabinoid in Spice herbal blends. This certified reference solution is suited for use in synthetic cannabinoid testing methods by LC/MS o GC/MS for applications in clinical toxicology, urine drug testing, and forensic analysis.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)