Documenti fondamentali
S-053
Supelco
JWH-073 4-Hydroxybutyl metabolite solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H21NO2
Peso molecolare:
343.42
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
(Snap-N-Spike®)
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
Concentrazione
100 μg/mL in methanol
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
forensics and toxicology
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(C1=CN(CCCCO)C2=C1C=CC=C2)C3=CC=CC4=C3C=CC=C4
InChI
1S/C23H21NO2/c25-15-6-5-14-24-16-21(19-11-3-4-13-22(19)24)23(26)20-12-7-9-17-8-1-2-10-18(17)20/h1-4,7-13,16,25H,5-6,14-15H2
FIBVDFAPDNJBNI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
A major urinary metabolite of JWH-073, a synthetic cannabinoid found in several blends of the herbal mixture Spice or K2. This monohydroxy analog is also known as the omega hydroxy metabolite of JWH-073.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)