Documenti fondamentali
S-008
Supelco
Sufentanil Citrate solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H30N2O2S · C6H8O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
578.67
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
Concentrazione
100 μg/mL in methanol (as free base)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CCC(=O)N(c1ccccc1)C2(CCN(CCc3cccs3)CC2)COC
InChI
1S/C22H30N2O2S.C6H8O7/c1-3-21(25)24(19-8-5-4-6-9-19)22(18-26-2)12-15-23(16-13-22)14-11-20-10-7-17-27-20;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h4-10,17H,3,11-16,18H2,1-2H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
OJCZPLDERGDQRJ-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... OPRM1(4988)
Descrizione generale
Sufentanil is a short acting synthetic opioid analgesic most commonly used for pain relief during medical operations. This certified solution standard is applicable to use in clinical toxicology, pain prescription monitoring, or forensic analysis by LC-MS/MS or GC/MS. Sufentanil is sold under the trade name Sufenta.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Harold S Minkowitz et al.
Regional anesthesia and pain medicine, 38(2), 131-139 (2012-12-29)
A sublingual sufentanil tablet is being developed as a potential alternative to intravenous (IV) opioids for the management of postoperative pain. The objective of these studies was to evaluate the pharmacokinetics, efficacy, and safety of sublingual sufentanil tablets for postoperative
Q L Chen et al.
Acta anaesthesiologica Scandinavica, 57(2), 236-242 (2012-08-14)
Sufentanil is widely used in clinical anaesthesia because of its protective effects against ischaemia/reperfusion injury. Diabetes mellitus elevates the activity of glycogen synthase kinase-3β (GSK-3β), thereby increasing the permeability of mitochondrial transition pore. This study investigated the role of GSK-3β
Shen Sun et al.
Journal of anesthesia, 27(1), 25-28 (2012-08-28)
We aimed to investigate the effects of pretreatment with a small dose of dexmedetomidine on the cough caused by sufentanil during anesthetic induction. Two hundred and forty patients undergoing elective gynecological surgery under general anesthesia were randomly allocated to 4
S Dango et al.
British journal of anaesthesia, 110(3), 443-449 (2012-11-16)
Although thoracic epidural analgesia (TEA) is considered the gold standard for post-thoracotomy pain relief, thoracic paravertebral block (PVB) and intrathecal opioid (ITO) administration have also been shown to be efficacious. We hypothesized that the combination of PVB and ITO provides
Sébastien Grastilleur et al.
Biological chemistry, 394(3), 361-368 (2013-01-18)
Postoperative pain management is a clinical challenge that can be complicated by opioid-induced hyperalgesia (OIH). Kinin receptors could mediate both the acute and chronic phases of inflammation and pain. A few recent studies suggest that dynorphin A could maintain neuropathic