Key Documents
P-172
Supelco
Propionaldehyde-2,4-DNPH
certified reference material, vial of 100 mg, Cerilliant®
Sinonimo/i:
Propionaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
About This Item
Formula condensata:
C2H5CH=NNHC6H3(NO2)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.20
Numero MDL:
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
vial of 100 mg
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Punto di fusione
152-155 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
CC\C=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H10N4O4/c1-2-5-10-11-8-4-3-7(12(14)15)6-9(8)13(16)17/h3-6,11H,2H2,1H3/b10-5+
NFQHZOZOFGDSIN-BJMVGYQFSA-N
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3