Documenti fondamentali
P-078
Supelco
R-(-)-Phenylephrine hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H14ClNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.67
Numero CE:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl.CNC[C@H](O)c1cccc(O)c1
InChI
1S/C9H13NO2.ClH/c1-10-6-9(12)7-3-2-4-8(11)5-7;/h2-5,9-12H,6H2,1H3;1H/t9-;/m0./s1
OCYSGIYOVXAGKQ-FVGYRXGTSA-N
Informazioni sul gene
Descrizione generale
Phenylephrine, marketed as Neo-Synephrine®, is the most common over-the-counter (OTC) decongestant in the US. Over the last few years, it has been marketed as a substitute for pseudoephedrine with tighter US government regulation of pseudoephedrine from the Combat Methamphetamine Epidemic Act of 2005.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Neo-Synephrine is a registered trademark of Bayer Healthcare LLC
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Nai-jing Li et al.
Chinese medical sciences journal = Chung-kuo i hsueh k'o hsueh tsa chih, 28(1), 1-6 (2013-03-27)
To investigate the effect of phenylephrine (an α-adrenergic agonist) on alveolar fluid clearance (AFC) in ventilator-induced lung injury and the possible mechanism involved. A total of 170 male Wistar rats were randomly allocated into 17 groups (n=10) using random number
Doreen Schmidl et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 54(3), 1964-1970 (2013-02-27)
We determined whether administration of a nitric oxide synthase (NOS) inhibitor alters optic nerve head blood flow (ONHBF) regulation during isometric exercise in healthy subjects. Our study was done in a randomized, placebo-controlled, double-masked, three-way crossover design. A total of
Kyungjin Lee et al.
BMC complementary and alternative medicine, 13, 31-31 (2013-02-16)
Prunus yedoensis Matsum. is used as traditional medicine-'Yaeng-Pi' or 'Hua-Pi'-in Japan and Korea. However, no studies have examined the pharmacological activities of the P. yedoensis bark. Only the antioxidant and antiviral activities of P. yedoensis fruit and the anti-hyperglycaemic effect
[Eye drops in anesthesia: real drugs, real adverse events].
J-M Devys et al.
Annales francaises d'anesthesie et de reanimation, 32(2), 82-83 (2013-03-12)
J Bautista-Ortega et al.
Poultry science, 92(4), 1062-1072 (2013-03-09)
The effects of supplemental l-arginine (Arg), vitamin E (VE), and vitamin C (VC) on vascular reactivity to phenylephrine (PE) were examined in clinically healthy hypoxemic male broiler chickens. One-day-old chicks were housed in wire cages and randomly allocated to 1