Documenti fondamentali
O-904
Supelco
Oxazepam-d5 solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15D5H6ClN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
291.74
Numero CE:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
Concentrazione
1.0 mg/mL in methanol
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
clinical testing
Formato
single component solution
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C2=NC(O)C(=O)Nc3ccc(Cl)cc23
InChI
1S/C15H11ClN2O2/c16-10-6-7-12-11(8-10)13(9-4-2-1-3-5-9)18-15(20)14(19)17-12/h1-8,15,20H,(H,17,19)/i1D,2D,3D,4D,5D
ADIMAYPTOBDMTL-RALIUCGRSA-N
Descrizione generale
Oxazepam is a benzodiazepine drug used to treat anxiety and insomnia and to control the symptoms of alcohol withdrawal. This stable-labeled internal standard is suitable for isotope dilution methods or the quantitation of oxazepam levels using GC/MS or LC/MS in testing applications such as clinical toxicology, urine drug testing, forensic analysis or pain prescription monitoring.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Bernhard Watzer et al.
International journal of legal medicine, 129(4), 759-769 (2014-12-20)
Arthrotec(®) (AT) is a combination of diclofenac, a nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID), and misoprostol (MP), a synthetic analogue of prostaglandin E1 (PGE1). MP is a lipophilic methyl ester prodrug. It is readily metabolized to the biologically active misoprostol acid (MPA).
Niclas Stephanson et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 985, 189-196 (2015-02-18)
A mass spectrometric method for drugs of abuse testing in exhaled breath employing a sampling device collecting aerosol particles was developed and applied in routine use. Analytes covered were amphetamine, methamphetamine, 6-acetylmorphine, morphine, cocaine, benzoylecgonine, diazepam, oxazepam and tetrahydrocannabinol. The
André Valle de Bairros et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 975, 24-33 (2014-12-03)
In this study, it is shown a method for the determination of benzodiazepines and their main metabolites in urine samples by hollow-fiber liquid-phase microextraction (LPME) in the three-phase mode. Initially, the hydrolysis step was performed using 100 μL of sodium