Documenti fondamentali
N-106
Supelco
Naltrexone-3-β-D-glucuronide solution
100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H31NO10
Numero CAS:
Peso molecolare:
517.53
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
100 μg/mL in methanol
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
Formato
single component solution
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N2([C@H]3[C@]4([C@@]5([C@@H](Oc6c5c(ccc6O[C@@H]7O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]7O)O)O)C(=O)O)C3)C(=O)CC4)CC2)O)CC1CC1
InChI
1S/C26H31NO10/c28-13-5-6-26(34)15-9-12-3-4-14(35-24-19(31)17(29)18(30)21(37-24)23(32)33)20-16(12)25(26,22(13)36-20)7-8-27(15)10-11-1-2-11/h3-4,11,15,17-19,21-22,24,29-31,34H,1-2,5-10H2,(H,32,33)/t15-,17+,18+,19-,21+,22+,24-,25+,26-/m1/s1
KCSKQJYZSCIQRR-ODTDCTFRSA-N
Descrizione generale
A certified solution standard of Naltrexone-3-ß-D-glucuronide, a metabolite of the opiate Naltrexeone. Sold under the trade names Revia, Depade and Vivitrol, naltrexone is prescribed primarily for the management of alcohol or opiate dependence. This analytical reference standard is applicable for use in LC/MS or GC/MS applications such as pharmaceutical research, forensic analysis, clinical toxicology, pain prescription monitoring or urine drug testing.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Najate Benamer et al.
Nature communications, 11(1), 5151-5151 (2020-10-15)
Myelination of projection neurons by oligodendrocytes is key to optimize action potential conduction over long distances. However, a large fraction of myelin enwraps the axons of parvalbumin-positive fast-spiking interneurons (FSI), exclusively involved in local cortical circuits. Whether FSI myelination contributes