Documenti fondamentali
L-023
Supelco
Levetiracetam-D6 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinonimo/i:
Deuterated Levetiracetam Solution
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8D6H8N2O2
Peso molecolare:
176.25
Numero CE:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
100 μg/mL in methanol
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
clinical testing
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(N1CCCC1=O)C(N)=O
InChI
1S/C8H14N2O2/c1-2-6(8(9)12)10-5-3-4-7(10)11/h6H,2-5H2,1H3,(H2,9,12)/i1D3,2D2
HPHUVLMMVZITSG-ZBJDZAJPSA-N
Descrizione generale
Suitable uses for this certified solution standard include as an internal standard for quantitation of levetiracetam levels in biological matrices such as urine or isotope dilution methods by LC/MS or GC/MS for clinical toxicology, urine drug testing, or forensic analysis applications. Levetiracetam, marketed under the trade name Keppra®, is an antiepileptic drug used primarily for treatment of seizures along with occasional use in treating neuropathic pain.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Keppra is a registered trademark of UCB Pharma, S.A.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Levetiracetam ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
L8668
Levetiracetam
Levetiracetam Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1447
Levetiracetam
Lamotrigine Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1392
Lamotrigine