K-007
Kava Kavalactones Mix solution
25-250 μg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Composizione
Desmethoxyyangonin, 250 μg/mL
Dihydrokavain, 250 μg/mL
Dihydromethysticin, 250 μg/mL
Flavokawain A, 25 μg/mL
D,L-Kavain, 250 μg/mL
Methysticin, 250 μg/mL
Yangonin, 250 μg/mL
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
25-250 μg/mL in acetonitrile
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Discover the entire range of phytochemical certified reference material solutions from Cerilliant
Applicazioni
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
42.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
6.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)