Documenti fondamentali
H-176
Supelco
5-Hydroxyindole-3-acetic acid (5-HIAA) solution
1 mg/mL ( Degassed Methanol w/ 0.1% BHT), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Sinonimo/i:
5-HIAA, 5-Hydroxyindoleacetic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H9NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Descrizione
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
1 mg/mL ( Degassed Methanol w/ 0.1% BHT)
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
-65 to -96°C
Stringa SMILE
[nH]1c2c(c(c1)CC(=O)O)cc(cc2)O
InChI
DUUGKQCEGZLZNO-UHFFFAOYSA-N
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
NS170FR
NS170RF4053252359217
H-176-1ML4065269794547
419273-100G4061832091709
419273-1KG4061832091761
10839002504022536904382
1.08390.0250
10269210004022536708300
1.08452.1000
1.02686.1000
1.02692.1000
10268610004022536883519
1084520250
1084521000
1.08452.0250
1.02688.1000
10268810004022536708294
1.12073.0050
1.08445.0250
1084450250
11207300504022536139111