Documenti fondamentali
H-041
Supelco
(±)-11-Hydroxy-Δ9-THC-D3 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H27O3D3
Numero CAS:
Peso molecolare:
333.48
Numero CE:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule D (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
Concentrazione
100 μg/mL in methanol
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
cannabis testing
forensics and toxicology
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])CCCCc1cc(O)c2C3C=C(CO)CCC3C(C)(C)Oc2c1
InChI
1S/C21H30O3/c1-4-5-6-7-14-11-18(23)20-16-10-15(13-22)8-9-17(16)21(2,3)24-19(20)12-14/h10-12,16-17,22-23H,4-9,13H2,1-3H3/i1D3
YCBKSSAWEUDACY-FIBGUPNXSA-N
Descrizione generale
A stable-labeled internal standard suitable in LC/MS or GC/MS applications for cannabinoid testing, urine drug testing, clinical toxicology, or isotope dilution methods. 11-Hydroxy- Δ9-THC is an active metabolite of THC and metabolic precursor to 11-nor-9-carboxy-Δ9-THC. This cannabinoid biomarker is found in biological matrices including urine, blood, and plasma.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Michal P Dybowski et al.
Forensic toxicology, 36(2), 415-423 (2018-07-03)
Analysis of drugs and their metabolites in biofluids usually demands the application of sample preparation methods that allow for full isolation of analyzed substances from the matrix. The purpose of this study was to develop a method using the QuEChERS
Articoli
LC-MS/MS is a powerful tool that brings numerous benefits to the clinical sample analysis arena. However, due to the complexity of the instrumentation there are some unique challenges that also accompany these benefits. Even following sample extraction and cleanup, matrix effects from the samples can cause interferences or impact ionization efficiency.