Documenti fondamentali
C-241
Supelco
Cannabicitran (CBT) solution
1 mg/mL (Degassed Acetonitrile), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H30O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
314.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
1 mg/mL (Degassed Acetonitrile)
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
O1[C@]2(C[C@H]3[C@H](C(Oc4c3c1cc(c4)CCCCC)(C)C)CC2)C
InChI
1S/C21H30O2/c1-5-6-7-8-14-11-17-19-15-13-21(4,23-18(19)12-14)10-9-16(15)20(2,3)22-17/h11-12,15-16H,5-10,13H2,1-4H3/t15-,16+,21+/m0/s1
IXJXRDCCQRZSDV-GCKMJXCFSA-N
Descrizione generale
Cannabicitran, also known as CBT, is a minor phytocannabinoid. This certified Snap-N-Spike® solution is suitable as starting material in preparation of calibrators or controls for a variety of LC/MS or GC/MS applications from forensic analysis, clinical toxicology, pharmaceutical research to cannabis testing.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
2 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)