C-228
Cannabidiol Hydroxyquinone (HU-331)
certified reference material, vial of 5 mg, Cerilliant®
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
vial of 5 mg
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Formato
neat
Temperatura di conservazione
-65 to -96°C
InChI
1S/C21H28O3/c1-5-6-7-8-15-12-18(22)19(21(24)20(15)23)17-11-14(4)9-10-16(17)13(2)3/h11-12,16-17,24H,2,5-10H2,1,3-4H3/t16-,17+/m0/s1
WDXXEUARVHTWQF-DLBZAZTESA-N
Descrizione generale
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3