Documenti fondamentali
A-907
Supelco
alpha-Hydroxyalprazolam solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H13ClN4O
Numero CAS:
Peso molecolare:
324.76
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
1.0 mg/mL in methanol
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
clinical testing
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OCc1nnc2CN=C(c3ccccc3)c4cc(Cl)ccc4-n12
InChI
1S/C17H13ClN4O/c18-12-6-7-14-13(8-12)17(11-4-2-1-3-5-11)19-9-15-20-21-16(10-23)22(14)15/h1-8,23H,9-10H2
ZURUZYHEEMDQBU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
A major urinary metabolite of the benzodiazepine alprazolam. Alprazolam, commonly sold under the trade name Xanax®, is a short-acting anxiolytic approved to treat panic and other anxiety disorders including generalized or social anxiety disorder. This certified Snap-N-Spike® solution standard is suitable for use in LC/MS or GC/MS applications such as forensic analysis, clinical toxicology, urine drug testing, or pain prescription monitoring.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Xanax is a registered trademark of Pharmacia & Upjohn Company
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Einosuke Tanaka et al.
Journal of forensic and legal medicine, 14(6), 348-351 (2007-07-17)
Alprazolam is widely used as a short-acting antidepressant and anxiolytic agent and its effect appears at very low doses while ethanol is used as a social drug worldwide. Sometimes, toxic interactions occur following combined administration of these two drugs. In
Hadi Molanaei et al.
European journal of clinical pharmacology, 68(5), 571-577 (2011-12-14)
To investigate the impact of persistent inflammation in hemodialysis (HD) patients on the pharmacokinetics of alprazolam, a cytochrome P450 (CYP) 3A4 substrate, and its metabolites and the role of HD in the impact of persistent inflammation in this clinical context.
Casey Jl Johnson et al.
Bioanalysis, 3(20), 2303-2310 (2011-10-21)
Conventional liquid-handling devices were employed, along with an improved punching device, to semi-automate dried blood spot (DBS) extraction of alprazolam, α-hydroxyalprazolam and midazolam from human whole blood. Liquid-handling devices were used to add internal standard to the DBS cards and
A D Fraser et al.
Journal of analytical toxicology, 17(7), 427-431 (1993-11-01)
Adinazolam is a triazolobenzodiazepine, currently under clinical investigation, that possesses antidepressant and anxiolytic activity. It has a short half-life (less than 3 h), and less than 2% of an oral dose is excreted unchanged. The major urinary metabolite is N-desmethyladinazolam
[Pharmacological studies on alprazolam, and its main metabolites, alpha-OH-alprazolam and HB compound (author's transl)].
M Abe et al.
Igaku kenkyu. Acta medica, 50(7), 495-507 (1980-10-01)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
J4330-5MG4061832556888
J4330-25MG4061832271972
SAB4300303-100UG4061831496734
SAB4504487-100UG4061832526164
A-907-1ML4061833326749