Documenti fondamentali
A-191
Supelco
Apixaban solution
1 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H25N5O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
459.50
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
1 mg/mL in methanol
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(C1=NN(C2=C1CCN(C3=CC=C(N4C(CCCC4)=O)C=C3)C2=O)C5=CC=C(C=C5)OC)N
InChI
1S/C25H25N5O4/c1-34-19-11-9-18(10-12-19)30-23-20(22(27-30)24(26)32)13-15-29(25(23)33)17-7-5-16(6-8-17)28-14-3-2-4-21(28)31/h5-12H,2-4,13-15H2,1H3,(H2,26,32)
QNZCBYKSOIHPEH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This Certified Spiking Solution® is suitable as starting material in calibrators or controls for a variety of LC/MS or GC/MS applications from therapeutic drug monitoring, pharmaceutical research, forensic analysis and clinical toxicology to urine drug testing. Apixaban, sold as Eliquis, is an anticoagulant used to treat and prevent blood clots and to prevent stroke.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)