Documenti fondamentali
900415C
Avanti
Oleic Acid (18-azido)
Avanti Research - A Croda Brand, chloroform solution
Sinonimo/i:
(Z)-18-azidooctadec-9-enoic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H33N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
323.47
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
99% (TLC)
Stato
chloroform solution
Confezionamento
pkg of 1 × 25 mg (900415C-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (900415C-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Concentrazione
10 mg/mL in chloroform (900415C-25mg)
5 mg/mL in chloroform (900415C-5mg)
Tipo di lipide
click reagents
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Confezionamento
pkg of 1 x 25 mg, 10 mg/mL, 2.5 mL; 5mL Clear Glass Sealed Ampule (900415C-25mg)
pkg of 1 x 5mg, 5 mg/mL, 1 mL; 5mL Clear Glass Sealed Ampule (900415C-5mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Pierre-Christian Violet et al.
JCI insight, 5(1) (2019-12-11)
BACKGROUNDWe hypothesized that obesity-associated hepatosteatosis is a pathophysiological chemical depot for fat-soluble vitamins and altered normal physiology. Using α-tocopherol (vitamin E) as a model vitamin, pharmacokinetics and kinetics principles were used to determine whether excess liver fat sequestered α-tocopherol in