880300P
Avanti
16:0 PEG3000 PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 880300P, powder
Sinonimo/i:
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[methoxy(polyethylene glycol)-3000] (ammonium salt)
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 25 mg (880300P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 880300P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3