880123X
Avanti
DSPE-PEG(5000) Folate
Avanti Research™ - A Croda Brand 880123X
Sinonimo/i:
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[folate(polyethylene glycol)-5000] (ammonium salt):methanol (9:1)
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (880123X-500ug)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 880123X
Concentrazione
0.5 mg/mL (880123X-500ug)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC([(OCH2CH2)113]NC(CC[C@H](NC(C1=CC=C(NCC(C=N2)=NC3=C2N=C(N)NC3=O)C=C1)=O)C([O-])=O)=O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+]
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- in preparation of folate functionalized nanoparticles (NPs)
- in synthesis of BTPEPBI-containing nanoparticles
- in preparation of paclitaxel loaded folate modified lipid-shell and polymer-core nanoparticles (FLPNPs)
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3