870742P
Avanti
4ME 16:0 Coenzyme A
Avanti Research™ - A Croda Brand 870742P, powder
Sinonimo/i:
phytanoyl Coenzyme A (ammonium salt)
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (870742P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 870742P
applicazioni
lipidomics
Tipo di lipide
coenzymes
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C41H74N7O21P3S/c1-25(2)11-8-12-26(3)13-9-14-27(4)15-10-16-28(5)21-31(50)73-20-19-43-30(49)17-18-44-38(53)35(52)40(6,7)41(54,55)66-67-72(61,62)69-68-71(59,60)63-22-29-34(65-70(56,57)58)33(51)39(64-29)48-24-47-32-36(42)45-23-46-37(32)48/h23-29,33-35,39,51-52,54-55H,8-22H2,1-7H3,(H,43,49)(H,44,53)(H,59,60)(H,61,62)(H2,42,45,46)(H2,56,57,58)/t26-,27+,28+,29+,33-,34?,35-,39-/m1/s1
LKWLNEKCMODJGW-WBEGNQIBSA-N
WGK 3