Documenti fondamentali
870315P
Avanti
N-tetradecyl-pSar25
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
N-tetradecyl polysarcosine-25
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C89H156N26O25
Peso molecolare:
1990.35
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.28
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1x25 mg (870315P-25MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
applicazioni
advanced drug delivery
Tipo di lipide
polymerizable lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CNCC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(NCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870315P-25MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3