860824P
Avanti
24:0(2S-OH) Ceramide
Avanti Research™ - A Croda Brand 860824P, powder
Sinonimo/i:
N-(2′-(S)-hydroxylignoceroyl)-D-erythro-sphingosine
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (860824P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860824P
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@H](O)[C@@H](NC([C@@H](O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO
WGK 3