Key Documents
860776P
Avanti
16:0 SB (DPSB)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
Dipalmitoyl-rac-glycero-3-sulfobetaine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C40H79NO7S
Peso molecolare:
718.12
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Gruppo funzionale
(Sphingolipid)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(C[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
Applicazioni
Targeted drug delivery
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC