Documenti fondamentali
860717P
Avanti
6-Hydroxy Sphingosine
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
(2S,3R,6R,E)-2-aminooctadec-4-ene-1,3,6-triol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H37NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
315.49
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 x 1 mg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860717P-1MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3