Documenti fondamentali
860703P
Avanti
C16 Ceramide-1,3-Cyclic-phosphate (D18:1/16:0)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
N-palmitoyl-ceramide-1,3-cyclic-phosphate (ammonium salt)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C34H69N2O5P
Numero CAS:
Peso molecolare:
616.90
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Saggio
99% (NMR)
Stato
powder
Confezionamento
package of 1 × 5 mg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860703P-5MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)