Key Documents
860696P
Avanti
Galactosyl(β) Sphingosine-d7
powder, Avanti Polar Lipids 860696P
Sinonimo/i:
D-galactosyl-β-1,1’-D-erythro-sphingosine-d7
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H40D7NO7
Numero CAS:
Peso molecolare:
468.68
Codice UNSPSC:
12352211
Saggio
99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (860696P-1MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Polar Lipids 860696P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])(O)[C@](N)([H])CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
Categorie correlate
Descrizione generale
Galactosyl(β) Sphingosine-d7 is a deuterated derivative of galactosyl(β) sphingosine. β- Galactosyl sphingosine, also known as psychosine, is localized in the brain.
Azioni biochim/fisiol
β- Galactosyl Sphingosine is a toxic metabolite in Krabbe′s disease. It is hemolytic. β- Galactosyl Sphingosine also inhibits kinase C and phosphocholine cytidyltransferase (CTP).
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Kinetics of inhibition of purified and mitochondrial cytochrome c oxidase by psychosine (beta-galactosylsphingosine)
Cooper C E, et al.
The Biochemical Journal, 290(1), 139-144 (1993)