Documenti fondamentali
860693P
Avanti
C24:0 Ceramide (d18:2(4E,8Z)/24:0)
Avanti Research - A Croda Brand 860693P, powder
Sinonimo/i:
N-lignoceroyl-D-erythro-sphingosine (d18:2(4E,8Z) base)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C42H81NO3
Peso molecolare:
648.10
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (860693P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 860693P
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@@](NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CC/C=C\CCCCCCCCC
InChI
1S/C42H81NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-26-28-30-32-34-36-38-42(46)43-40(39-44)41(45)37-35-33-31-29-27-25-16-14-12-10-8-6-4-2/h27,29,35,37,40-41,44-45H,3-26,28,30-34,36,38-39H2,1-2H3,(H,43,46)/b29-27-,37-35+/t40-,41+/m0/s1
ZCUCZYYSYGKQQV-PZYFEVQHSA-N
Descrizione generale
C24:0 Ceramide (d18:2(4E,8Z)/24:0), also known as N-lignoceroyl-D-erythro-sphingosine (d18:2(4E,8Z) base), is a very long chain plasma ceramide derived from sphingosine containing two double bonds with lignoceric acid.
Azioni biochim/fisiol
Altered levels of C24:0 Ceramide has been observed in mild cognitive impairment (MCI) patients. It acts as a primary biomarker of Alzheimer disease (AD) progression.
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860693P-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Michelle M Mielke et al.
Alzheimer's & dementia : the journal of the Alzheimer's Association, 6(5), 378-385 (2010-09-04)
A blood-based biomarker of Alzheimer's disease (AD) would be superior to cerebrospinal fluid (CSF) and neuroimaging measures in terms of cost, invasiveness, and feasibility for repeated measures. We previously reported that blood ceramides varied in relation to timing of memory
Global Trade Item Number
SKUGTIN
860693P-1MG4061835319176