860679L
Avanti
C24:1 Ceramide-d7 (d18:1-d7/24:1)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860679L-1MG860746L-1MG
Sinonimo/i:
N-nervonoyl-D-erythro-sphingosine (d7)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
solution
Confezionamento
package of 1 × 1 mg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860679L-1MG
860746L-1MG
Concentrazione
1 mg/mL
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C