860625P
Avanti
C2 Dihydroceramide (d18:0/2:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860625P, powder
Sinonimo/i:
N-acetoyl-D-erythro-sphinganine
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (860625P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860625P
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@]([H])(NC(C)=O)[C@]([H])(O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C20H41NO3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20(24)19(17-22)21-18(2)23/h19-20,22,24H,3-17H2,1-2H3,(H,21,23)/t19-,20+/m0/s1
CRJGESKKUOMBCT-VQTJNVASSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)