Documenti fondamentali
860475P
Avanti
1-deoxy-L-threo-sphinganine-d3
Avanti Research - A Croda Brand 860475P, powder
Sinonimo/i:
1-deoxy-L-threo-sphinganine-d3 (2S,3S)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H36D3NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
288.53
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 500 μg (860475P-500ug)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 860475P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCC[C@@](O)([H])[C@](N)([H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C18H39NO/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18(20)17(2)19/h17-18,20H,3-16,19H2,1-2H3/t17-,18-/m0/s1/i2D3
YRYJJIXWWQLGGV-YTOCALDUSA-N
Descrizione generale
1-deoxy-L-threo-sphinganine-d3 is a deuteriated sphinganine.
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860475P-500ug)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)