Key Documents
860438P
Avanti
glucosyl (β) Sphingosine (d20:1)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
D-glucosyl-β1,1′-D-erythro-sphingosine (d20:1)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H51NO7
Numero CAS:
Peso molecolare:
489.69
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (860438P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCCCC)(O)[C@](N)([H])CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O
Categorie correlate
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860438P-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available