Documenti fondamentali
860399C
Avanti
16:0-d31-18:1 PC
1-palmitoyl-d31-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Sinonimo/i:
110918
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C42H51NO8PD31
Numero CAS:
Peso molecolare:
791.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (860399C-10mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (860399C-25mg)
pkg of 1 × 4 mL (860399C-100mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 860399C
Concentrazione
10 mg/mL (860399C-10mg)
10 mg/mL (860399C-25mg)
25 mg/mL (860399C-100mg)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2
InChI
1S/C42H82NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-21,40H,6-19,22-39H2,1-5H3/b21-20-/t40-/m1/s1/i2D3,7D2,9D2,11D2,13D2,15D2,17D2,19D2,22D2,24D2,26D2,28D2,30D2,32D2,34D2
WTJKGGKOPKCXLL-KHCKXXADSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Deuterated fatty acids experience exchange of the deuteriums on the alpha carbon to the carbonyl, i.e., C2 position, and will therefore be a mixture of compounds that are fully deuterated and partially deuterated at that position.
Applicazioni
16:0-d31-18:1 PC may be used in the preparation of mitochondrial mimetic liposomes.
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (860399C-100mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (860399C-10mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (860399C-25mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Delineating the rules for structural adaptation of membrane-associated proteins to evolutionary changes in membrane lipidome
Makarova M, et al.
Current Biology (2020)
Surface-binding to cardiolipin nanodomains triggers cytochrome c pro-apoptotic peroxidase activity via localized dynamics
Li M, et al.
Structure, 27(5), 806-815 (2019)
Rita Touti et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 151, 18-31 (2020-04-11)
Multi-lamellar liposomes (MLLs), prepared by shearing a lamellar phase composed of lipids (phosphatidylcholine) and surfactant (Tween 80®), were designed to control their size, charge and elasticity, the key parameters known to influence liposomes penetration through skin. Their size was tuned
Kotaro Hama et al.
Journal of lipid research, 61(4), 523-536 (2020-02-23)
X-linked adrenoleukodystrophy (X-ALD) is an inherited disorder caused by deleterious mutations in the ABCD1 gene. The ABCD1 protein transports very long-chain FAs (VLCFAs) from the cytosol into the peroxisome where the VLCFAs are degraded through β-oxidation. ABCD1 dysfunction leads to
Alessandra Luchini et al.
Analytical chemistry, 92(1), 1081-1088 (2019-11-27)
In vitro characterization of membrane proteins requires experimental approaches providing mimics of the microenvironment that proteins encounter in native membranes. In this context, supported lipid bilayers provide a suitable platform to investigate membrane proteins by a broad range of surface-sensitive