Documenti fondamentali
860367P
Avanti
18:0 PC-d79
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Sinonimo/i:
1,2-Distearoyl-d70-sn-glycero-3-phosphocholine-N,N,N-trimethyl-d9
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C44H9NO8PD79
Numero CAS:
Peso molecolare:
869.63
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (860367P-10MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCC[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O)(OC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2
Descrizione generale
18:0 PC-d79 is a deuterated phosphocholine wherein 79 protons of distearoyl are replaced by deuterium isotope.
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860367P-10MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3