Documenti fondamentali
860130P
Avanti
GM1 Sphingosine (d18:1)
from synthetic
Sinonimo/i:
GM1 Ganglioside (Galb1,3GalNAcb1,4(Neu5Aca2,3)Galb1,4Glcb-Sphingosine(d18:1))
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C55H97N3O30
Peso molecolare:
1280.36
Codice UNSPSC:
12352211
Origine biologica
synthetic
Saggio
≥99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (860130P-1MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@@H](N)CO[C@@H]1OC(CO)[C@@H](O[C@@H]2OC(CO)[C@H](O[C@@H]3OC(CO)[C@H](O)C(O[C@@H]4OC(CO)[C@H](O)C(O)C4O)C3NC(C)=O)C(O[C@@]3(CC(O)[C@@H](NC(C)=O)C(O3)[C@H](O)[C@H](O)CO)C(O)=O)C2O)C(O)C1O
Applicazioni
Lipids research
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860130P-1MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)