860102C
Avanti
16:0 Phosphatidylpropanol
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphopropanol (sodium salt), chloroform
Sinonimo/i:
1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphopropanol (sodium salt)
About This Item
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 2.5 mL (860102C-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860102C
Concentrazione
10 mg/mL (860102C-25mg)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OCCC
InChI
1S/C38H75O8P.Na/c1-4-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-37(39)43-34-36(35-45-47(41,42)44-33-6-3)46-38(40)32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-5-2;/h36H,4-35H2,1-3H3,(H,41,42);/q;+1/p-1/t36-;/m1./s1
SKVWIBXHTOHOAB-SKRAEFHRSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)