Documenti fondamentali
857411P
Avanti
IG4
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Sinonimo/i:
4-fluoro-N-((2S,3R)-3-hydroxy-1-oxo-1-(tridecylamino)butan-2-yl)-1H-indole-2-carboxamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H40FN3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
461.61
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (857411P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (857411P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
bioactive lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@@H](O)[C@H](NC(C(N1)=CC2=C1C=CC=C2F)=O)C(NCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C26H40FN3O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-17-28-26(33)24(19(2)31)30-25(32)23-18-20-21(27)15-14-16-22(20)29-23/h14-16,18-19,24,29,31H,3-13,17H2,1-2H3,(H,28,33)(H,30,32)/t19-,24+/m1/s1
CQFMAVANBXIUEM-DVECYGJZSA-N
Descrizione generale
IG4 is an analog of ceramide.
Confezionamento
5ML Glass Amber Screw Cap Vial (857411P-1MG)
5ML Glass Amber Screw Cap Vial (857411P-5MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ceramide mediates FasL-induced caspase 8 activation in colon carcinoma cells to enhance FasL-induced cytotoxicity by tumor-specific cytotoxic T lymphocytes
Coe G L, et al.
Scientific reports, 6(1), 1-15 (2016)