Documenti fondamentali
855476C
Avanti
13:0 Lyso PC
1-tridecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Sinonimo/i:
1-tridecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(13:0/0:0)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H44NO7P
Numero CAS:
Peso molecolare:
453.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 2.5 mL (855476C-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 855476C
Concentrazione
10 mg/mL (855476C-25mg)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
13:0 Lyso PC has been used as a phospholipid standard to quantify lyso-phosphatidylcholine in lipid profiling of plant polar glycerol lipids using electrospray ionization tandem mass spectrometry (ESI-MS/MS) and data processing. It may also be used as a standard in metabolomics analyses to investigate the metabolic fingerprint of childhood obesity and insulin resistance.
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (855476C-25mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Extraction and profiling of plant polar glycerol lipids
Liu Y and Wang X
Bio-protocol, 6, 1849e-1849e (2016)
Rapid affinity chromatographic isolation method for LDL in human plasma by immobilized chondroitin-6-sulfate and anti-apoB-100 antibody monolithic disks in tandem
Liangsupree T, et al.
Scientific Reports, 9(1), 1-10 (2019)