850858C
Avanti
Ent-DPPC
Avanti Polar Lipids
Sinonimo/i:
2,3-Dipalmitoyl-sn-glycero-1-phosphocholine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
chloroform solution
Confezionamento
package of 1 × 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Avanti Polar Lipids
Concentrazione
5 mg/mL
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3