Key Documents
850855C
Avanti
Ent-POPC
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
3-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-1-phosphocholine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C42H82NO8P
Peso molecolare:
760.08
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
chloroform solution
Confezionamento
package of 1 × 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Concentrazione
5 mg/mL
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850855C-5MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3