850699C
Avanti
08:0 PE
1,2-dioctanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform
Sinonimo/i:
PE(8:0/8:0)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (850699C-10mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (850699C-25mg)
pkg of 1 × 20 mL (850699C-500mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 850699C
Concentrazione
10 mg/mL (850699C-10mg)
10 mg/mL (850699C-25mg)
25 mg/mL (850699C-500mg)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC)=O
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Liver,Kidney, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash