850530O
Avanti
7.7 MAG
Avanti Research™ - A Croda Brand 850530O
Sinonimo/i:
1-(7Z-tetradecenoyl)-rac-glycerol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
oil
PM
300.43 g/mol
Confezionamento
pkg of 10 × 0.1 g (with screw cap (850530O-1g))
pkg of 2 × 100 mg (with screw cap (850530O-200mg))
pkg of 5 × 100 mg (with screw cap (850530O-500mg))
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 850530O
tecniche
protein sequencing: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)