850396P
Avanti
20:1 (Cis) PC
1,2-dieicosenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Sinonimo/i:
1,2-di-(11Z-eicosenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(20:1(11Z)/20:1(11Z))
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 25 mg (850396P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 850396P
Tipo di lipide
phospholipids
cardiolipins
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C48H92NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-47(50)54-44-46(45-56-58(52,53)55-43-42-49(3,4)5)57-48(51)41-39-37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-23,46H,6-19,24-45H2,1-5H3/b22-20-,23-21-/t46-/m1/s1
AEUCYCQYAUFAKH-DITNKEBASA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- as an internal standard for mass spectrometric analysis
- to prepare large multilamellar vesicles for proteoliposome generation
- to study the effects of the lipid chain length on 6-bromoacetyl-2-dimethylaminonaphthalene (BADAN) fluorescence parameters
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)