Documenti fondamentali
850358C
Avanti
16:1 (Δ9-Cis) PC
1,2-dipalmitoleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Sinonimo/i:
1,2-di-(9Z-hexadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(16:1(9Z)/16:1(9Z))
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C40H76NO8P
Numero CAS:
Peso molecolare:
730.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 2.5 mL (850358C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (850358C-200mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 850358C
Concentrazione
10 mg/mL (850358C-25mg)
25 mg/mL (850358C-200mg)
Tipo di lipide
phospholipids
cardiolipins
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
16:1 (Δ9-Cis) PC (1,2-dipalmitoleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine) is a lipid derivative having a phosphocholine backbone. It also has two palmitic acid chains each having one cis double bond at 9th carbon. It is a double mono-unsaturated lipid.
The list of Phosphatidylcholine products offered by Avanti is designed to provide compounds having a variety of physical properties. Products available include short chain (C3-C8 are water soluble and hygroscopic), saturated, multi-unsaturated and mixed acid PC′s. All of the products are purified by HPLC, and special precautions are taken to protect the products for oxidization and hydrolysis.
Applicazioni
16:1 (Δ9-Cis) PC (1,2-dipalmitoleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine) has been used in liposome preparation. It may be used to prepare giant unilamellar vesicles (GUVs) and multilamellar vesicles (MLVs).
Azioni biochim/fisiol
Phosphatidylcholine (PC) forms a hydrophobic surface in the mucus by acting as a surfactant resulting in the inhibition of penetrance of bacteria.
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850358C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850358C-25mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Liver,Kidney, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Bilayer thickness and curvature influence binding and insertion of a pHLIP peptide
Karabadzhak AG, et al
Biophysical Journal (2018)
Parian AM
Integrative Medicine (2018)
Solubilization of lipids and lipid phases by the styrene-maleic acid copolymer
<BIG><BIG>Pardo JJD, et al</BIG></BIG>
European Biophysics Journal (2017)
Łukasz Syga et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 21(9), 1320-1328 (2019-12-10)
Attachment of lipophilic groups is an important post-translational modification of proteins, which involves the coupling of one or more anchors such as fatty acids, isoprenoids, phospholipids, or glycosylphosphatidyl inositols. To study its impact on the membrane partitioning of hydrophobic peptides
Miranda L Schmidt et al.
Biochimica et biophysica acta. Biomembranes, 1862(5), 183196-183196 (2020-01-21)
Lipid bilayers form the basis of cell membranes and the phase behaviour of the membrane has been linked to proper cell function. Model membranes composed of relatively simple mixtures of phospholipids and cholesterol can already exhibit complex phase behaviour. Specifically