850350C
Avanti
15:0 PC
1,2-dipentadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Sinonimo/i:
PC(15:0/15:0)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 2.5 mL (850350C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (850350C-200mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 850350C
Concentrazione
10 mg/mL (850350C-25mg)
25 mg/mL (850350C-200mg)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[P](=O)(OCC[N+](C)(C)C)(OCC(OC(=O)CCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCC)O
InChI
1S/C38H76NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-37(40)44-34-36(35-46-48(42,43)45-33-32-39(3,4)5)47-38(41)31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h36H,6-35H2,1-5H3/p+1
LJARBVLDSOWRJT-UHFFFAOYSA-O
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- as a component in fluidizing lipid bilayers to study the role of membrane fluidity in mediating membrane sensitivity to small hydrophobic peptides or haptoglobin-related protein (SHP-1)
- to prepare giant unilamellar lipid vesicles (GUVs)
- to construct supported phospholipid bilayers to study the gel-fluid phase transition behavior using in situ, temperature-dependent atomic force microscopy
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)