841118C
Avanti
Egg Trans PE
L-α-phosphatidylethanolamine, transphosphatidylated (Egg, Chicken), chloroform
Sinonimo/i:
L-a-Phosphatidylethanolamine Transphosphatidylated (prepared from Egg PC)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 2.5 mL (841118C-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 841118C
Concentrazione
10 mg/mL (841118C-25mg)
Tipo di lipide
phosphoglycerides
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- in the incubation of platelets for phospholipid enrichment and quantification by ultraperformance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS)
- in the synthesis of isoketals-phosphatidylethanolamine (IsoK-PE)
- in the preparation of phospholipid vesicles for factor X activation studies
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK 3