Documenti fondamentali
840536P
Avanti
18:1 3-O-Sulfo MGDG (synthetic)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
3-O-sulfo monogalactosyldioleoylglycerol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C45H85NO13S
Peso molecolare:
880.22
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1x1 mg (840536P-1MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
bioactive lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@](COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](OS([O-])(=O)=O)[C@H]([C@H]1CO)O.[NH4+]
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (840536P-1MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)