Documenti fondamentali
840512C
Avanti
16:0 Phosphatidylethanol
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanol (sodium salt), chloroform
Sinonimo/i:
1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanol (sodium salt)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C37H72O8PNa
Numero CAS:
Peso molecolare:
698.93
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 2.5 mL (840512C-25mg)
pkg of 1 × 20 mL (840512C-500mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 840512C
Concentrazione
10 mg/mL (840512C-25mg)
25 mg/mL (840512C-500mg)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCC)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C37H73O8P.Na/c1-4-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-36(38)42-33-35(34-44-46(40,41)43-6-3)45-37(39)32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-5-2;/h35H,4-34H2,1-3H3,(H,40,41);/q;+1/p-1/t35-;/m1./s1
MAGNEPCJIVJZIK-RUQJKXHKSA-M
Descrizione generale
Phosphatidylethanol (PEth) is an abnormal phospholipid found in the cellular membrane. It is spotted in the liver, skeletal muscle, brain and kidney of rat when its mainly exposed to ethanol. 16:0 Phosphatidylethanol/(1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanol) has two palmitic acid chains.
Applicazioni
16:0 Phosphatidylethanol (Peth)/(1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanol) may be used:
  • as an internal standard in liquid chromatography−mass spectrometry (LC-MS) analysis of PEth in human whole blood
  • as an internal standard to spike blood samples for in liquid chromatography high-resolution mass spectrometry (LC−HRMS) analysis
  • as a standard in calibration curve generation and validation of ultra-high performance liquid chromatography tandem mass spectrometry (UHPLC-ESI-MS/MS)
Azioni biochim/fisiol
Phosphatidylethanol can be used as a biomarker in blood for chronic alcohol use.
Confezionamento
30 mL Amber Narrow Mouth Glass Bottle with Screw Cap (840512C-500mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840512C-25mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Liver,Kidney, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Alessandro Nalesso et al.
Journal of chromatography. A, 1218(46), 8423-8431 (2011-10-18)
Phosphatidylethanol (PEth) is a group of aberrant phospholipids formed in cell membranes in the presence of ethanol by the catalytic action of the enzyme phospholipase D on phosphatidylcholine. Recently published literature has demonstrated the existence of several molecular species of
Siming Wang et al.
Talanta, 166, 315-320 (2017-02-19)
Phosphatidylethanol (PEth) is a special phospholipid that is only formed in the presence of ethanol, and therefore, serves as a promising biomarker for alcohol intake. In this study, a simple, rapid and precise method based on LC-MS/MS combined with ultrasound-assisted