Documenti fondamentali
840499C
Avanti
16:0-20:4 PG
1-palmitoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt), chloroform
Sinonimo/i:
1-hexadecanoyl-2--(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′racglycerol) (sodium salt); PAPG; PG(16:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)); 110651
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C42H74O10PNa
Numero CAS:
Peso molecolare:
792.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 2.5 mL (840499C-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 840499C
Concentrazione
10 mg/mL (840499C-25mg)
Tipo di lipide
cardiolipins
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OCC(O)CO
InChI
1S/C42H75O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-22-24-26-28-30-32-34-42(46)52-40(38-51-53(47,48)50-36-39(44)35-43)37-49-41(45)33-31-29-27-25-23-21-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11,13,17-18,20,22,26,28,39-40,43-44H,3-10,12,14-16,19,21,23-25,27,29-38H2,1-2H3,(H,47,48);/q;+1/p-1/b13-11-,18-17-,22-20-,28-26-;/t39?,40-;/m1./s1
MRDLRFLJUGDCSO-UQAZZXMVSA-M
Descrizione generale
16:0-20:4 PG or 1-palmitoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) is a sodium salt of glycerophospholipid, with substitution of palmitic acid, arachidonic acid and phospho-rac-(1-glycerol) at the sn-1, sn-2 and sn-3 positions respectively, in the glycerol backbone.
Applicazioni
16:0-20:4 PG or 1-palmitoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt) has been used in liposomes to study its effect on the proliferation of mouse keratinocytes, in vitro.
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840499C-25mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)