Key Documents
840492C
Avanti
22:6 PG
Avanti Polar Lipids 840492C
Sinonimo/i:
1,2-didocosahexaenoyl-sn-glycero-3-[phospho-rac-(1-glycerol)] (sodium salt)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C50H74O10PNa
Numero CAS:
Peso molecolare:
889.08
Codice UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 2.5 mL (840492C-25mg)
pkg of 1 × 4 mL (840492C-100mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Polar Lipids 840492C
Concentrazione
10 mg/mL (840492C-25mg)
25 mg/mL (840492C-100mg)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C50H75O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-41-49(53)57-45-48(46-59-61(55,56)58-44-47(52)43-51)60-50(54)42-40-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h5-8,11-14,17-20,23-26,29-32,35-38,47-48,51-52H,3-4,9-10,15-16,21-22,27-28,33-34,39-46H2,1-2H3,(H,55,56);/q;+1/p-1/b7-5-,8-6-,13-11-,14-12-,19-17-,20-18-,25-23-,26-24-,31-29-,32-30-,37-35-,38-36-;/t47?,48-;/m1./s1
LUJLIUULIHKZSH-LJVBEQEHSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
22:6 PG or 1,2-didocosahexaenoyl-sn-glycero-3-[phospho-rac-(1-glycerol)] is a sodium salt of glycerophospholipid, with substitution of two chains of docosahexaenic acid at the sn-1 and sn-2 positions and phospho-rac-(1-glycerol) at the sn-3 position of the glycerol backbone.
Applicazioni
22:6 PG or 1,2-didocosahexaenoyl-sn-glycero-3-[phospho-rac-(1-glycerol)] (sodium salt) has been used as a lipid standard to optimize the liquid chromatography mass spectroscopy (LC-MS) method conditions.
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840492C-100mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840492C-25mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Mónica Narváez-Rivas et al.
Journal of chromatography. A, 1440, 123-134 (2016-03-02)
The goal of untargeted lipidomics is to have high throughput, yet comprehensive and unambiguous identification and quantification of lipids. Novel stationary phases in LC separation and new mass spectrometric instruments capable of high mass resolving power and faster scanning rate