840432P
Avanti
06:0 PG
1,2-dihexanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt), powder
Sinonimo/i:
1,2-dicaproyl-sn-glycero-3-phospho-(1′racglycerol) (sodium salt); PG(6:0/6:0)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (840432P-10mg)
pkg of 1 × 200 mg (840432P-200mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 840432P
Tipo di lipide
phospholipids
cardiolipins
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C18H35O10P.Na/c1-3-5-7-9-17(21)25-13-16(28-18(22)10-8-6-4-2)14-27-29(23,24)26-12-15(20)11-19;/h15-16,19-20H,3-14H2,1-2H3,(H,23,24);/q;+1/p-1/t15?,16-;/m1./s1
URXZWMWYOKBMMW-NPSJIHRQSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol