Documenti fondamentali
840024C
Avanti
Soy PE
Avanti Research - A Croda Brand 840024C
Sinonimo/i:
L-α-phosphatidylethanolamine (Soy)
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 2.5 mL (840024C-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 840024C
Concentrazione
10 mg/mL (840024C-25mg)
Tipo di lipide
phosphoglycerides
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C39H74NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-39(42)48-37(36-47-49(43,44)46-34-33-40)35-45-38(41)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h11,13,17-18,37H,3-10,12,14-16,19-36,40H2,1-2H3,(H,43,44)/b13-11-,18-17-/t37-/m1/s1
HBZNVZIRJWODIB-NHCUFCNUSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
L-α-phosphatidylethanolamine is a naturally occurring aminophospholipid in soy lecithin. Soy PE is one of the important components of biological membranes.
Applicazioni
Soy PE has been used in the preparation of liposome solutions and as a standard for the quantitative analysis of phospholipids through calibration curves.
Azioni biochim/fisiol
Soy PE has an important function in maintaining the structural integrity and functionality of cells. It possesses anti-oxidative properties.
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840024C-25mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Amperometric post spike feet reveal most exocytosis is via extended kiss-and-run fusion
Mellander LJ, et al.
Scientific reports, 2, 907-907 (2012)
Development and validation of a novel UPLC-ELSD method for the assessment of lipid composition of nanomedicine formulation
Varache M, et al.
International Journal of Pharmaceutics, 566, 11-23 (2019)
Quercetin increases antioxidant activity of soy lecithin in a triolein model system
Ramadan MF
LWT--Food Science and Technology, 41(4) (2008)
Identification and quantification of phosphatidylethanolamine-derived glucosylamines and aminoketoses from human erythrocytes?influence of glycation products on lipid peroxidation
Carmen MBU, et al.
Archives of Biochemistry and Biophysics, 391(2), 245-254 (2001)